A4302
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
aminopeptidase substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonyme(s) :
L-Alanine 4-methyl-7-coumarinylamide trifluoroacetate salt
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Alanine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt, aminopeptidase substrate
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Fluorescence
λex 325 nm; λem 389 nm in ethanol
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C13H14N2O3.C2HF3O2/c1-7-5-12(16)18-11-6-9(3-4-10(7)11)15-13(17)8(2)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,8H,14H2,1-2H3,(H,15,17);(H,6,7)/t8-;/m0./s1
Clé InChI
YYGKKBUKGNFDJW-QRPNPIFTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable