90768
Micro particles based on polystyrene
size: 150 μm
Synonyme(s) :
Latex beads from PS
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous suspension
Concentration
10% (solids)
Taille des particules
150 μm std dev <4.5 μm
Densité
1.05 g/cm3
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable