74097
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 6 μm
Synonyme(s) :
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
Concentration
2.5% (solids)
Taille des particules
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
Fluorescence
λex 540 nm; λem 584
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..