69037
Ureidosuccinic acid
98.0-102.0% (T)
Synonyme(s) :
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
98.0-102.0% (T)
Pf
~175 °C (dec.)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8N2O5/c6-5(12)7-2(4(10)11)1-3(8)9/h2H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)(H3,6,7,12)
Clé InChI
HLKXYZVTANABHZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable