63579
D-(+)-Mannose
BioUltra, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonyme(s) :
D-Mannopyranose
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +13.8±0.5°, 24 hr, c = 10% in H2O
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Perte
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
Couleur
white
Pf
133-140 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.1
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable