Merck
Passer à
59920C
Antimoussant EX-CELL®
gamma irradiated
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein quantification: suitable
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
mRNA manufacturing
shipped in
ambient
Application
EX-CELL® ANTIFOAM est une émulsion non ionique (siméthicone) de qualité USP conçue pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie biologique vétérinaire, qui permet de contrôler la formation de mousse généralement associée à l'utilisation de milieux de culture en bioréacteurs.
Grâce à l'optimisation de sa formulation, l'utilisation d'une analyse quantitative et la compréhension du processus de fixation non spécifique de la siméthicone, SAFC est en mesure de quantifier la concentration réelle de siméthicone du produit fini stérilisé par rayonnement gamma. Tout cela permet à SAFC de proposer une formulation optimisée qui garantit un produit de qualité homogène.
Ce produit est exempt de constituants d'origine animale et contient une émulsion de siméthicone à 30 % (Dow Corning Q7-2587).
Packaging
  • 59920C-1B (1L): Packaged in a single-use polyethylene (PE) film bag, it includes two customer outlet tubings: one 24-inch C-Flex TPE and one 18-inch C-Flex TPE.
  • 59920C-1BC (1L): Packaged in a single-use polyethylene (PE) film bag, it includes two customer outlet tubings: one 24-inch M-Flex TPE and one 18-inch M-Flex TPE.
  • 59920C-5B (5L): Packaged in a single-use polyethylene (PE) film bag, it includes two customer outlet tubings: one 24-inch C-Flex TPE and one 18-inch C-Flex TPE.
  • 59920C-5BC (5L): Packaged in a single-use polyethylene (PE) film bag, it includes two customer outlet tubings: one 24-inch M-Flex TPE and one 18-inch M-Flex TPE.
  • 59920C-10BC (10L): Packaged in a single-use polyethylene (PE) film bag, it includes two customer outlet tubings: one 24-inch M-Flex TPE and one 18-inch M-Flex TPE.
Legal Information
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A8582A8311A6426
description
gamma irradiated
description
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
description
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
description
mixture of organic polyether dispersions
form
liquid
form
emulsion (aqueous)
form
emulsion (aqueous)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable, protein quantification: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
sterility
γ-irradiated
sterility
-
sterility
-
sterility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
(Mammalian (suspension)), bacteria (fermentation)
suitability
(Mammalian (suspension)), bacteria (fermentation)
suitability
-
application(s)
mRNA manufacturing
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
advanced drug delivery
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..
Déjà en possession de ce produit ?
Vous avez des difficultés à trouver la référence de votre produit ou son numéro de lot ?
Les références de produits sont combinées avec des tailles de conditionnement/quantités lorsqu'elles figurent sur le site Internet (exemple : T1503-25G). Assurez-vous de ne saisir QUE la référence du produit dans le champ Référence produit (exemple: T1503).
Exemple :
T1503
Numéro du produit
-
25G
Conditionnement/Quantité
Autres exemples :
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
entrer en tant que 1.000309185)
Vous rencontrez des problèmes ? N'hésitez pas à contacter Service technique pour obtenir une assistance