Principaux documents
36035
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 10.4, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
About This Item
Code UNSPSC :
41105336
Nomenclature NACRES :
NA.26
Stérilité
0.45 μm filtered
Concentration
1 mg/mL in 10 mM NaOH
Température de stockage
2-8°C
Application
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable