16030
Brilliant Cresyl blue solution
for microscopy (Vit.), mixture of toluidine blue and waterblue
Synonyme(s) :
‘Cresyl blue’
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
‘Brilliant Cresyl blue′, for microscopy (Vit.), mixture of toluidine blue and waterblue
Qualité
for microscopy (Vit.)
Forme
powder
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Solubilité
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1000 at 630-640 nm in 50% ethanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable