Principaux documents
14419C
SAFC
Milieu sans sérum EX-CELL® 420 pour cellules d'insectes
Protein-free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Fabrication pharma
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
Composants
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: no
glucose: 6 g/L
HEPES: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
EX-CELL 420 est un milieu complet développé et optimisé pour la croissance sans sérum des lignées cellulaires d'insecte Sf9 et Sf21. Les cellules peuvent être mises en sous-culture directement dans EX-CELL 420 à partir de milieux exempts de sérum ou enrichis en sérum, sans adaptation. Les cultures dans EX-CELL 420 atteignent généralement des densités cellulaires supérieures à 1 × 107 cellules/ml avec une viabilité supérieure à 95 %. Les cultures en suspension peuvent être conservées, sans réalimentation, pendant plus de 10 jours. Des cellules Sf9 et Sf21 ont subi plus de 20 passages dans EX-CELL 420 sans perte de viabilité. Ce milieu permet d'améliorer l'expression protéique et la production virale comparativement aux milieux à base de sérum.
Informations légales
Available in USA, Canada, and Europe. Please check with your local supplier regarding availability and restrictions in other countries.
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hideki Yamaji et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 95(2), 185-187 (2005-10-20)
When rat protein kinase C-delta (PKC-delta) was produced by Sf9 cells infected with a recombinant baculovirus in shake-flask culture using a serum-containing medium, the intracellular PKC-delta content decreased in the late period while the extracellular PKC-6 markedly increased. During the
Norikatsu Nishikawa et al.
Cytotechnology, 43(1-3), 3-10 (2008-11-13)
The production of beta-galactosidase by Sf9 cells infected with recombinant Autographa californica nucleopolyhedrovirus (AcNPV) was investigated in shake-flask culture using two serum-free basal media: Grace's medium and TNM-FH (Grace's medium supplemented with lactalbumin hydrolysate and yeast extract). At the time
Fabiana R X Batista et al.
Cytotechnology, 49(1), 1-9 (2008-11-13)
Animal cells can be cultured both in basal media supplemented with fetal bovine serum (FBS) and in serum-free media. In this work, the supplementation of Grace's medium with a set of nutrients to reduce FBS requirements in Spodoptera frugiperda (Sf9)