Key Documents
137252
SAFC
BIS-TRIS hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
2,2-Bis(hydroxyméthyl)-2,2′,2″-nitrilotriéthanol, 2-Bis(2-hydroxyéthyl)amino-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyéthyl)amino-tris(hydroxyméthyl)méthane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H19NO5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161705
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Pureté
≥99%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.8-7.2
Plage de pH utile
5.8-7.2
6.5
pKa  
6.5
Adéquation
suitable for manufacturing use
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Activité étrangère
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
Clé InChI
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis Tris HCl is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36, which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable