Key Documents
11012010
ESO51 cell line human
Synonyme(s) :
ESO51 Human Cells, Human ESO51 Line
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Source biologique
human esophagus
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Large spherical clumps of cells growing in suspension
Produits
P53 mutation c.524G>A
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Distal oesophageal adenocarcinoma,
Application
For complete product information, please see ECACC
Recommended culture medium: RPMI-1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Profil d'ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8.2
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14,15
Milieu de culture
RPMI-1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Procédure de repiquage
Maintain cultures between 2-9 x 105 cells/cm3 by addition of an equal volume of fresh medium every other day. The DMSO must be removed by centrifugation of the cells at resuscitation. 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The biological meaning of intestinal metaplasia of the gastroesophageal junction.
Paula Chaves et al.
International journal of surgical pathology, 18(3 Suppl), 43S-47S (2010-05-28)
Jurjen J Boonstra et al.
Journal of the National Cancer Institute, 102(4), 271-274 (2010-01-16)
For decades, hundreds of different human tumor type-specific cell lines have been used in experimental cancer research as models for their respective tumors. The veracity of experimental results for a specific tumor type relies on the correct derivation of the