03823
Ethylene glycol monohexyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-(Hexyloxy)ethanol, C6E1, Hexylglycol
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Poids mol.
146.23 g/mol
Indice de réfraction
n20/D 1.430
Densité
0.888 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
CCCCCCOCCO
CCCCCCOCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
UPGSWASWQBLSKZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter