93067
Activated Charcoal Norit®
Norit® SX2, powder, from peat, multi-purpose activated charcoal, steam activated and acid washed
Synonyme(s) :
Charcoal activated Norit®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
peat
Forme
powder
Qualité
steam activated and acid washed
Fabricant/nom de marque
Norit® SX2
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤10% moisture
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable