73036
Lithium chloride
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (AT)
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 547 °C)
Niveau de qualité
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
powder or crystals
Perte
<1% loss on drying, 110°C
pH
5.5-7.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Pf
605 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable