538124
Propionaldehyde
reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
Propanal
About This Item
4.89 psi ( 20 °C)
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Essai
97%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
404 °F
Limite d'explosivité
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
Impuretés
≤2.5% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.362 (lit.)
pb
46-50 °C (lit.)
Pf
−81 °C (lit.)
Solubilité
organic solvents: soluble
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Unraveling the electrocatalytic reduction mechanism of enols on copper in aqueous media.: Research on the electrocatalytic reduction mechanisms of enols, including implications for propionaldehyde, provides valuable information for chemical synthesis and industrial applications in catalysis (Cui et al., 2022).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde