467782
Phosphate d'ammonium monobasique
for inorganic trace analysis, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate d’ammonium, Mono-ammonium phosphate, prim-phosphate d’ammonium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for inorganic trace analysis
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
3.8-4.4
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: 0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: 0.0005%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
Chaîne SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable