Principaux documents
341029
Sigma-Aldrich
Molecular sieves, 5 Å
3.2 mm
About This Item
Formule linéaire :
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
eCl@ss :
32110204
Nomenclature NACRES :
SB.52
Forme
beads
Niveau de qualité
Taille des particules
3.2 mm
Dimension de pores
5 Å
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable