217638
Sodium iodide
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
powder
Impuretés
<1.0% water
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
Pf
661 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- To synthesize α-alkoxylated ketones.
- For N-tert-butoxy carbonylation of amines.
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable