Key Documents
215236
Sigma-Aldrich
Sulfur
reagent grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141912
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.55
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
8.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
450 °F
Produit purifié par
sublimation
Résistivité
2E23 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
-100 mesh
Point d'ébullition
444.7 °C (lit.)
Pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Chaîne SMILES 
[S]
InChI
1S/S
Clé InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sulfur is a nonmetallic element that can be used in the preparation of many organosulfur compounds such as 3D sulfur-rich polymers. It can also be used as a mild oxidizing agent for dehydrogenation and Willgerodt reaction.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sulfur
Morrison J
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 93-93 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 124-124 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 199-199 (1994)