211907
Lead(II) oxide
powder, <10 μm, ReagentPlus®, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lead monoxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent
Pression de vapeur
10 mmHg ( 0 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lead
Taille des particules
<10 μm
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
Pf
886 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
Clé InChI
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Central nervous system,Kidney,Blood
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable