Y0001562
Doxylamine hydrogen succinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Doxylamine succinate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
doxylamine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(O)=O.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KBAUFVUYFNWQFM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable