Y0001455
Duloxetine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(3R)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
duloxetine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement