Y0001404
Vigabatrin impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
γ-Aminobutyric acid, 3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutanoic acid, GABA, Piperidic acid, Piperidinic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
vigabatrin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
195 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
Clé InChI
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable