Y0000479
Chlorpromazine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Desmethylchlorpromazine, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chlorpromazine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S1c2c(cc(cc2)Cl)N(c3c1cccc3)CCCNC
InChI
1S/C16H17ClN2S/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3
Clé InChI
YHFXGBOUSIKGMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable