Y0000403
Pyrantel impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Methyl-2-[(Z)-2-(thiophen-2-yl)ethenyl]-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pyrantel
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement