Key Documents
W358512
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine
99%, natural, FCC, FG
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro FEMA:
3585
Numéro Beilstein :
1910408
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro Flavis :
17.018
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
corn
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Pureté
99%
Pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
odorless
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2