T1977995
Tricaproin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Glycerol trihexanoate, 1,2,3-Tricaproylglycerol, Glycerol tricapronate, Tricaproin, Trihexanoin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tricaproin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Densité
0.98 g/mL (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3
Clé InChI
MAYCICSNZYXLHB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable