Principaux documents
SYNPLE-BT002
Sigma-Aldrich
Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-NH2
Synple
Synonyme(s) :
Synple 2
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Paramètres
up to 0.1 mmol scale
Description générale
Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-NH2 is a reagent cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that enables the biotin tagging of aldehydes and ketones through a reductive amination. The cartridge contains all necessary reagents for linking the chosen aldehyde or ketone substrate to biotin.
Scale: up to 0.1 mmol
Linker: PEG2
Terminal functional group: amine
Compatible substrates: aldehyde, ketone
Cartridge contents:
  • Reducing agent (supported cyanoborohydride)
  • Base (supported triethylamine)
  • SCX (for purification)
  • Biotin linker
Related Cartridges:
  • SYNPLE-BT003Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-NH2
  • SYNPLE-BT004Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-NH2
  • SYNPLE-BT012Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-O-4-P-NH
  • SYNPLE-BT013Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-O-4-P-NH
  • SYNPLE-BT014Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-O-4-P-NH
  • SYNPLE-BT022Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT023Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT024Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT032Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-COOTfp
  • SYNPLE-BT033Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-COOTfp
  • SYNPLE-BT034Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-COOTfp
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
  • Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system - simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
Informations légales
Product of Synple Chem AG
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Contenu apparenté
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.