Key Documents
SMB01327
Sigma-Aldrich
5-Methoxytryptophol
Synonyme(s) :
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanol, 3-(2-Hydroxyethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2[nH]cc(CCO)c2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-13)7-12-11/h2-3,6-7,12-13H,4-5H2,1H3
Clé InChI
QLWKTGDEPLRFAT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Methoxytryptophol is a serotonin metabolite. It is synthesized by the pineal gland and together with melatonin is involved with diurnal rhythms regulation.
Application
Metabolomics research
Autres remarques
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable