SMB00972
Potassium phenyl sulfate
Synonyme(s) :
Phenyl potassium sulfate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Solubilité
water: soluble
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H6O4S.K/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
NOUFXYHWAWIDNT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Microbiome research
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable