SMB00968
Steroid Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonyme(s) :
Deuterated Steroids Standard mixture, Steroids mixture
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- All deuterated steroids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 ml.
- This mixture can be used for targeted and untargeted approaches.
- Ideal for LC-MS studies as internal standards.
Analyte
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C