Key Documents
SMB00946
Sigma-Aldrich
Dihydrogenistein
≥95%
Synonyme(s) :
4′,5,7-Trihydroxyisoflavan-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to yellow
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-6,11,16-18H,7H2
Clé InChI
UQGVUYNHDKMLSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Dihydrogenistein is a metabolite of the soy isoflavone genistin.
Metabolomics research
Autres remarques
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable