SMB00930
5-Methoxy-L-tryptophan
98-102%
Synonyme(s) :
5-Methoxy-L-tryptophan, L-2-Amino-3-(5-methoxyindolyl)propionic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98-102%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -30 to -28° in water
Couleur
off-white to light yellow
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-17-8-2-3-11-9(5-8)7(6-14-11)4-10(13)12(15)16/h2-3,5-6,10,14H,4,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clé InChI
KVNPSKDDJARYKK-JTQLQIEISA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable