S8157
Nitrate d′argent
BioXtra, >99% (titration)
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
>99% (titration)
Forme
solid
Impuretés
<0.005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
pH
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
Traces de cations
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.01%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Chaîne SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in the synthesis of colloidal silver nanoparticles
- in von Kossa staining of differentiated osteogenically driven human mesenchymal stem cells, osteoblasts and mineralized nodules
- in the approach of developing a new myelin silver stain
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges