S6689
SynaptoRed™ C2
≥95% purity (HPLC), solid
Synonyme(s) :
FM4-64, N-(3-Triethylammoniopropyl)-4-(6-(4-(diethylamino)phenyl) hexatrienyl)pyridinium dibromide, Pyridinium, 4-[6-[4-(diethylamino)phenyl]- 1,3,5-hexatrienyl]-1-[3-(triethylammonio) propyl]-, dibromide
About This Item
Produits recommandés
product name
SynaptoRed™ C2, ≥95% (HPLC), solid
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
deep purple
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
εmax
≥37 at 538-548 nm in methanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Br-].[Br-].CCN(CC)c1ccc(/C=C\C=C\C=C/c2cc[n+](CCC[N+](CC)(CC)CC)cc2)cc1
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable