S2155010
Sulfasalazine derivative for resolution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-[[4-[[(6-methylpyridin-2-yl)amino]sulfonyl]phenyl]azo]benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulfasalazine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(Nc3nc(ccc3)C)c1ccc(cc1)\N=N\c2cc(c(cc2)O)C(=O)O
InChI
1S/C19H16N4O5S/c1-12-3-2-4-18(20-12)23-29(27,28)15-8-5-13(6-9-15)21-22-14-7-10-17(24)16(11-14)19(25)26/h2-11,24H,1H3,(H,20,23)(H,25,26)/b22-21+
Clé InChI
BOUXQAITXDAJSF-QURGRASLSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable