S1429
Acetate de sodium
meets USP testing specifications, anhydrous
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Pureté
99-101% dry basis
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
pH
8.5-9.9 (25 °C, 246 g/L)
pKa
4.76 (acetic acid)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
soluble 246 g/L at 20 °C (completely)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable