QC1144
Anionic Surfactant - WP
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 20 mL
Fabricant/nom de marque
RTC QCI-244
Concentration
100% in H2O
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable