PHR8936
Acide (3R)-3-[[(1R)-1-(éthoxycarbonyl)-3-phénylpropyl]amino]-2,3,4,5-tétrahydro-2-oxo-1H-1-benzazépine-1-acétique hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(3R)-3-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1048620
Famille d'API
benazepril
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Chaîne SMILES
Cl.N1(c2c(cccc2)CC[C@H](C1=O)N[C@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)CC(=O)O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m1./s1
Clé InChI
VPSRQEHTHIMDQM-GZJHNZOKSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable