PHR3308
Doxazosin Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1225452
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
262-268 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Clé InChI
HWIIAAVGRHKSOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable