PHR3265
Yohimbine Hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Yohimbine hydrochloride, 17-Hydroxyyohimban-16-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1724000
Famille d'API
yohimbine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Pf
288-290 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CCC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)C3CC12
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
Clé InChI
PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable