PHR2660
Chlorure de succinylmonocholine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Chlorure de 2-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-triméthyléthanaminium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1623604
Famille d'API
succinylcholine
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 250 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.[N+](CCOC(=O)CCC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
LDHMZIUMVSRSIK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable