PHR2131
Meloxicam Impurity D
Synonyme(s) :
N-[(2Z)-3-ethyl-5-methylthiazol-2(3H)-ylidene]-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
About This Item
Produits recommandés
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001039
Niveau de qualité
Famille d'API
meloxicam
Forme
powder
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable