PHR1832
Fenbendazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
5-(Phénylthio)-2-benzimidazolecarbamate de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 692
traceable to Ph. Eur. F0040000
traceable to USP 1269403
Famille d'API
fenbendazole
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
Clé InChI
HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3