PHR1823
Budesonide Related Compound L
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
16α,17-[Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 16alpha,17-[butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione, Budesonide Impurity L (PhEur), 11-Ketobudesonide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1078289
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famille d'API
budesonide
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Clé InChI
NTERSHSWHLAIHV-ADKFLVHOSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable