PHR1675
Lidocaine Related Compound J
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-(Diethylamino)-N-(2,5-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
lidocaine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 × 100 mg
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable