PHR1378
Leflunomide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl) phenyl]-isoxazole-4-carboxamide, 5-Methylisoxazole-4-(4-trifluoromethyl)carboxanilide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000654
traceable to USP 1356960
Famille d'API
leflunomide
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DHODH(1723)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable