PHR1270
Fumaric Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Fumaric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. F0600000
traceable to USP 1286708
Pression de vapeur
1.7 mmHg ( 165 °C)
Famille d'API
fumaric acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
1364 °F
Limite d'explosivité
40 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
521.6 - 525.2 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
272 - 274 °C - open cup
Les clients ont également consulté
Articles
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column