PHR1153
Triethyl citrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Ethyl citrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1683606
Densité de vapeur
9.7 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 107 °C)
Famille d'API
triethyl citrate
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
235 °C/150 mmHg (lit.)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
311.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
155 °C - closed cup