Documents
PHR1083
Supelco
Octocrylène
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
2-Éthylhexyl 2-cyano-3,3-diphénylacrylate, OC
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2C=C(CN)CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1477411
Famille d'API
octocrylene
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.567 (lit.)
Point d'ébullition
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
Clé InChI
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les étalons secondaires pharmaceutiques pour applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et rentable à la production d′étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et de production.
Application
Ces étalons secondaires sont qualifiés comme matières de référence certifiées. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications analytiques, y compris, mais sans s′y limiter, dans les tests de libération de lots et le développement de méthodes d′analyse qualitative et quantitative dans le secteur pharmaceutique, les essais de contrôle de la qualité des aliments et boissons, et dans d′autres procédures requérant un étalonnage.
L′octocrylène peut être utilisé comme étalon de référence pharmaceutique pour le dosage d′analytes dans les formulations pharmaceutiques par spectrophotométrie.
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires permettent une traçabilité multiple aux étalons primaires USP, EP (Ph. Eur.) et BP, selon les sources disponibles.
Autres remarques
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/CEI 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d′analyse.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d′analyse pour ce produit, saisir LRAC0433 dans le champ ci-dessous. Il s′agit d′un certificat à titre d′exemple uniquement et ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
453.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
234 °C - closed cup
The difficulties for a photolabile drug in topical formulations: The case of diclofenac
Ioele G, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 465(1-2), 284-290 (2014)
D Kaiser et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 163, 84-90 (2012-02-14)
Chemical UV filters are used in sun protection and personal care products in order to protect consumers from skin cancer induced by ultraviolet (UV) radiation. The present study aims to evaluate the effects of three common UV filters butyl-methoxydibenzoylmethane (B-MDM)
Martine Avenel-Audran et al.
Archives of dermatology, 146(7), 753-757 (2010-07-21)
Octocrylene is a new emerging photoallergen. We report and discuss 50 cases of photoallergic contact dermatitis from octocrylene use and/or positive photopatch test reactions to this UV filter and draw attention to the unexpected association in adults with a history
N Negreira et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 400(2), 603-611 (2011-02-22)
This work describes an effective, low solvent consumption and affordable sample preparation approach for the determination of eight UV filters in surface and wastewater samples. It involves sorptive extraction of target analytes in a disposable, technical grade silicone disc (5 mm
Rosario Rodil et al.
Journal of chromatography. A, 1179(2), 81-88 (2007-12-22)
Stir bar sorptive extraction (SBSE) in combination with thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry (TD-GC-MS) was applied for the determination of 9 UV filters in water samples. The stir bar coated with polydimethylsiloxane (PDMS) was added to 20 mL of water sample